Key Documents
YY3014236
Millipore
Porte-filtre de 142 mm, acier inoxydable
Filter Holder 142mm, stainless steel
Synonyme(s) :
Pressure filtration
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Niveau de qualité
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
27 cm , plus inlet connector
270 mm
Diamètre
18.4 cm
Diam. du filtre
142 mm
Surface de filtration
127 cm2
Diam. du préfiltre
124 mm
Poids
6.4 kg (14.1 lb)
Raccords
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm I.D. hose (with clamps and adapters supplied)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les porte-filtres en acier inoxydable sont conçus pour ultrapurifier ou stériliser des liquides ou des gaz par filtration sous pression. Des écrans de support recouverts de PTFE permettent de procéder à l′autoclavage avec les membranes en place.
Porte-filtre YY3009000, 90 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange
Adaptateur pour tube XX2504705, NPTM 1/4 po. vers 3/8 po. de d. i.
Vanne de surpression/d′évent XX4204708
Joints toriques YY3009053, boîtier de filtre 90 mm, PTFE
Écran de support YY3009054, recouvert de PTFE
Support de drain YY2209058, 90 mm
Pieds de support YY2209059
Application
Porte-filtre 142 mm, acier inoxydable