Key Documents
XX1014704
Millipore
Entonnoir en verre Millipore pour filtration sous vide
300 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonyme(s) :
Borosilicate glass funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Entonnoir en verre, 300 ml, 47 mm, borosilicate, joint en verre dépoli
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore classique en verre de 47 mm, du kit de support filtre Millipore tout verre de 47 mm et du kit Millipore MilliSolve.
Application
300 ml, 47 mm, borosilicate, joint en verre dépoli