Merck
Verrerie
La chimie de laboratoire est fortement tributaire de la verrerie pour mélanger, séparer, condenser, voire contenir et manipuler des produits chimiques et leur environnement pour créer les conditions de la réaction souhaitée. Des ampoules aux fioles jaugées en passant par des systèmes de distillation complets, nous disposons forcément au sein de notre gamme de verrerie pour la chimie Aldrich® des produits adaptés à vos besoins. Visiter notre boutique de verrerie pour trouver tout ce dont vous avez besoin.    
CATÉGORIES TRÈS PRISÉES
Verrerie courante de laboratoire
Que vos besoins concernent une marque (Pyrex, Corning) ou une application (verrerie de distillation) particulière, soyez assuré(e) que nous proposons la verrerie de la plus haute qualité.
Parcourez notre vaste choix de verrerie disponible en différentes dimensions et capacités.
  • Les béchers en verre borosilicaté (gradués et non gradués) avec bec verseur, parois uniformes standards et fond plat sont parfaits pour les travaux de routine au laboratoire. 
  • Les éprouvettes graduées (cylindres gradués) Aldrich® Essentials sont fabriqué(e)s en utilisant du verre borosilicaté transparent et possèdent une base hexagonale sûre qui évite au cylindre de rouler et de tomber de la paillasse. 
  • Les dessiccateurs en verre neutre avec parois épaisses, joint rodé, plaque de fond en porcelaine perforée et couvercle, conviennent parfaitement à vos applications de laboratoire courantes. 
  • Les récipients en verre borosilicaté avec bec (en option) pour un versement facile des liquides peuvent être utilisés comme cristallisoir. D'autre part, nous proposons des boîtes de Petri en verre sodocalcique (fond et couvercle assortis) qui sont réutilisables et autoclavables. 
  • Nous fournissons différents types de fioles en verre borosilicaté, qui sont disponibles dans une vaste gamme de capacités différentes : Erlenmeyer, fioles de filtration (utilisées pour la filtration avec les entonnoirs Büchner et les creusets de Gooch), ballons (à fond rond et à fond plat) et fioles jaugées avec bouchon en polyéthylène. 
  • Deux variantes de tubes en verre borosilicaté sont disponibles : les tubes de culture à fond rond (avec capuchon en phénol noir) et les tubes à essai à fond arrondi, réutilisables, sans rebord. 
  • Les pipettes jaugées sont des pipettes en verre borosilicaté réutilisables qui portent une marque blanche indiquant la capacité par souci de commodité. 
  • Notre ensemble de filtration sur membrane en verre borosilicaté transparent s'utilise avec des papiers filtres ou des membranes en Nylon de 47 mm pour les analyses de l'air, de l'eau et des eaux usées. 
  • La nouvelle offre de verrerie Aldrich® Essentials comprend une gamme de matériel de laboratoire courant, fabriqué selon les standards de qualité les plus élevés que nos clients sont en droit d'attendre d'une marque comme Sigma-Aldrich®. Nos béchers, flacons, éprouvettes, dessiccateurs, récipients, fioles et tubes sont en verre borosilicaté de haute qualité pour sa durabilité, sa précision et sa fiabilité. Notre verrerie jaugée est fabriquée selon les normes ASTM et ISO pour répondre aux différents besoins du marché mondial.
  • Le verre PYREX® est d'une remarquable solidité et stabilité avec une transparence exceptionnelle et une résistance chimique supérieure pour supporter même les conditions de laboratoire les plus difficiles, ce qui en fait le partenaire indispensable des chimistes et des chercheurs depuis plus de 100 ans.
  • DWK KIMBLE® propose des produits de verrerie essentiels et de spécialité, fabriqués à partir de verre borosilicaté à coefficient de dilatation de 33 et de chaux sodée, comprenant des flacons pour milieux de culture en verre avec une conception robuste et une clarté améliorée, des fioles jaugées à col large pour usage intensif, des kits de verrerie pour l'échelle micro et macro, des tubes à centrifuger en verre transparent, et des tubes de culture en verre borosilicaté jetables.
  • Le verre borosilicaté 3.3 DURAN® de DWK Life Sciences se distingue par sa qualité hautement uniforme et reproductible, sa très grande résistance chimique, son comportement inerte, sa transparence, sa température d'utilisation élevée, sa dilatation thermique minimale et sa résistance élevée aux chocs thermiques. La verrerie DURAN® est conforme aux exigences des pharmacopées USP/Ph. Eur./JP concernant le verre neutre de Type 1 pouvant être utilisé par l'industrie pharmaceutique.
  • La marque WHEATON® de DKW est une marque distinguée de récipients premium pour les applications scientifiques, industrielles et de conditionnement, caractérisée par des décennies d'expérience en fabrication et personnalisation de récipients en verre et en plastique. 
  • Ace Glass est un leader et un innovateur dans la fabrication de verrerie scientifique premium, d'équipement de laboratoire et de matériel de laboratoire en verre.
  • BRAND® conçoit des produits de verrerie simples, faciles d'utilisation et efficaces pour la manipulation des liquides et les sciences de la vie. Les instruments volumétriques BLAUBRAND® offrent un degré élevé de perfection technique ; ils sont constitués d'un verre résistant à pratiquement toutes les substances chimiques, une condition préalable essentielle à une précision durable. Les produits de verrerie "Made in Germany" de qualité premium de la marque BRAND® ont établi la norme de qualité pour les laboratoires du monde entier.
  • Le verre Synthware® offre une verrerie pour la synthèse organique de haute qualité. Toute leur verrerie est fabriquée à partir de verre borosilicaté à coefficient de dilatation de 33 et répond à toutes les exigences de l'ASTM applicables.
Verrerie à façon et services de réparation
Notre centre de verrerie constitue un centre d'excellence et d'innovation dans la conception et la fabrication de verrerie pour les chimistes du monde entier.
Notre vaste formation en chimie et la collaboration continue entre chimistes et souffleurs de verre, nous donnent un point de vue unique sur la conception de la verrerie. Nous fournissons des évaporateurs rotatifs Buchi, des ballons à fond rond à 3 cols, des ballons piriformes pour les gaz, et la verrerie Corning. De plus, nous fabriquons des récipients personnalisés (de 10 ml à 100 litres), des appareils de distillation, des condenseurs à double paroi, des collecteurs (manifolds), des colonnes gainées d'argent et des adaptateurs spéciaux parfaitement adaptés pour répondre à vos exigences.
Faites des économies et gagnez du temps en faisant appel à notre Service de réparation :
Envoyez par e-mail vos besoins et conceptions spéciaux directement à notre Glass Center à l'adresse aldglass@milliporesigma.com, ou appelez-nous au 414-438-3850 Poste 2039 (États-Unis) (ou contactez la filiale la plus proche) pour des conseils personnalisés.
Notre délai d'exécution habituel est de 3-7 jours ouvrés à réception de la commande.
Photo d'un souffleur de verre réparant une cuve de réaction en verre
Photo d'une verrerie de chimie personnalisée comprenant des tubes, des robinets d'arrêt, des raccords et une cuve de réaction en verre
  • Nos artisans souffleurs de verre de haut niveau et chevronnés, avec plus de 90 années d'expérience cumulées, travaillent en équipe avec des experts des applications et de la conception en chimie pour prendre en charge vos besoins en matière de verrerie.
  • Nous réparons votre verrerie de laboratoire pour lui rendre sa configuration d'origine ce qui contribue à minimiser les déchets et à réduire les coûts.
  • Nous fabriquons n'importe quelle pièce de verrerie personnalisée dont un chimiste peut avoir besoin pour la synthèse et la recherche que ce soit à une micro-échelle ou à l'échelle d'une usine pilote. 