Key Documents
XX1009002
Millipore
Grille de soutien Millipore en acier inoxydable pour filtration sous vide
90 mm
Synonyme(s) :
Filtration mesh
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE-coated stainless steel screen
Niveau de qualité
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
90 mm
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire Millipore en verre pour filtration sous vide
Grille de soutien en acier inoxydable, 90 mm
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre de Millipore ou pour offrir une autre configuration.
Cet article est une pièce accessoire pour les kits de porte-filtre en verre All-Glass Millipore de 90 mm.
Application
90 mm