Filtration
Notre gamme étendue de produits de filtration inclut des papiers filtres qualitatifs et quantitatifs, des membranes disques, des filtres seringue, des filtres à centrifuger, des filtres sous vide ou sous pression et des plaques de filtration pour la collecte/le recueil d'échantillons, la clarification, la filtration de solvants, la dialyse, la diafiltration, la séparation, la purification, ainsi que la concentration et l'enrichissement. De la chimie aux sciences de la vie en passant par la production et les analyses environnementales, nous disposons des produits de filtration dont vous avez besoin pour votre application ou votre méthode.
Dispositifs Amicon®
Dispositifs d'ultrafiltration par centrifugation et sous pression pour la concentration des protéines, le dessalage, l'échange de tampon, la séparation et la diafiltration d'échantillons biologiques et environnementaux en vue d'applications en aval.
Supports filtres de laboratoire
Très grande sélection de supports de filtration en verre, plastique et acier inoxydable destinés aux filtres disques pour la filtration de liquides et de gaz, comprenant des supports filtres pour seringue, des supports filtres en ligne et des supports filtres pour la filtration sous vide et sous pression.
Explorer d'autres catégories
Les plaques de filtration MultiScreen® de 96 ou 384 puits, disponibles en plusieurs options de membrane, sont destinées au criblage à haut débit, aux tests ELISpot, aux essais de liaison avec des ligands, aux essais à base de cellules, aux tests ADME, à la purification de produits de PCR et à la préparation d'échantillons.
Les membranes Millipore® permettent la filtration au laboratoire dans les secteurs universitaire, pharmaceutique et industriel depuis les années 1950. Nous proposons diverses chimies de membrane, notamment les esters de cellulose MF-Millipore®, le PVDF Durapore®, le polyéthersulfone Millipore Express® PLUS, ainsi que le PTFE hydrophile et hydrophobe.
Filtres pour seringue stériles et non stériles haute performance proposés dans une variété de matériaux de membrane et de dimensions de pores, adaptés à la préparation d'échantillon pour les analyses en HPLC, UHPLC, chromatographie ionique, tests de dissolution et autres applications analytiques.
Filtres membranes pour filtrer des solvants organiques et des solutions aqueuses pour HPLC et autres méthodes analytiques, et pour une utilisation en préparation d'échantillons, clarification, élimination de particules, échantillonnage, filtration stérilisante et techniques de séparation et de rétention.
Les filtres pour seringue Millex® sont disponibles en versions stérile et non stérile, et en de nombreuses options de membrane et de support, pour garantir leur compatibilité avec une multitude de solvants et types d'échantillons différents, pour les applications de HPLC, UHPLC et les tests de dissolution.
Dispositifs de filtration pour la concentration et la préparation d'échantillons biologiques et environnementaux avant un traitement ultérieur.
Systèmes et unités de filtration sous vide pour flacon destinés à la filtration courante de tampons, solvants et milieux de culture, filtres sans seringue pour la préparation d'échantillons HPLC et UHPLC, entonnoirs de filtration sous pression pour assécher un soluté et ses composés, et entonnoirs de filtration analytiques pour les analyses microbiologiques.
Les filtres indispensables Stericup® et les filtres éco-responsables Stericup® E sont des dispositifs intégrés qui permettent de filtrer les milieux et ainsi de protéger les cultures cellulaires. Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de membranes et de dimensions de pores conçue pour garantir des débits rapides et une faible adsorption protéique, pour exclure les mycoplasmes et pour réduire les déchets plastiques.