Key Documents
XX1514702
Millipore
Base et bouchon Millipore pour filtration sous vide
47 mm, Glass frit support
Synonyme(s) :
Millipore filtration kit
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Base et bouchon en verre, 47 mm, support en verre fritté
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore tout verre de 47 mm et du kit Millipore MilliSolve.
Application
Support en verre fritté, 47 mm