Key Documents
1.04372
Supelco
Hexane
≥99% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Synonyme(s) :
Hexane, n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
n-Hexane, for spectroscopy Uvasol®
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Puissance
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
Résidus d'évap.
≤0.0002%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
195 nm, ≥10%
210 nm, ≥60%
217 nm, ≥80%
225 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Température de transition
flash point -22 °C
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.22
λ: 217 nm Amax: ≤0.10
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pour obtenir des résultats analytiques précis en spectroscopie UV/VIS et infrarouge, il est essentiel de préparer les échantillons avec des solvants de haute pureté. La gamme de solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> est spécialement conçue pour la spectroscopie et les autres applications nécessitant des solvants de la plus haute pureté spectrale. Le procédé de purification assure une plus grande sécurité applicative. Il permet également d'éviter les erreurs d'interprétation dues à la présence de traces de contamination émettant dans l'UV, dans l'IR et en fluorescence. Les solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> permettent d'obtenir la meilleure transmittance UV. Toutes les spécifications indiquent la transmittance minimale pour 5 longueurs d'onde types.
Application
  • Enhancing the selectivity for light olefins through catalytic cracking of n-hexane by phosphorus doping on lanthanum-modified ZSM-5.: This study investigates the use of n-Hexane in catalytic cracking processes, emphasizing its role in improving selectivity for light olefins through advanced catalytic techniques (Ali et al., 2024).
  • Facile synthesis of iron nanoparticles from Camellia Sinensis leaves catalysed for biodiesel synthesis from Azolla filiculoides.: This research utilizes n-Hexane as a solvent in the synthesis of iron nanoparticles, highlighting its application in green chemistry and nanoparticle synthesis for biodiesel production (Sundararaman et al., 2024).
  • Rapid purification and scale-up of tilianin using counter-current chromatography with rectangular horizontal tubing.: The study employs n-Hexane in counter-current chromatography for the purification of tilianin, demonstrating its efficiency in natural product isolation and analytical chemistry (Zhang et al., 2024).
  • Phytochemicals, Antioxidant, and Antidiabetic Effects of Ranunculus hirtellus Aerial Parts and Roots: Methanol and Aqueous Extracts.: This research uses n-Hexane in the extraction and analysis of phytochemicals, underlining its importance in the study of antioxidant and antidiabetic properties of plant extracts (Ishtiaq et al., 2024).
  • Exploration of reducing and stabilizing phytoconstituents in Arisaema dracontium extract for the effective synthesis of Silver nanoparticles and evaluation of their antibacterial and toxicological properties.: The study highlights the use of n-Hexane in the synthesis of silver nanoparticles, focusing on its role in nanoparticle stabilization and antibacterial activity assessment (Khattak et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Résidu d′évaporation : ≤ 0,0002 %
Eau : ≤ 0,005 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acidité : ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 méq/g
Fluorescence (sous forme de quinine à 254 nm) : ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (sous forme de quinine à 365 nm) : ≤ 1,0 ppb
Transmission (à 195 nm) : ≥ 10 %
Transmission (à 210 nm) : ≥ 60 %
Transmission (à 217 nm) : ≥ 80 %
Transmission (à 225 nm) : ≥ 90 %
Transmission (à 245 nm) : ≥ 98 %
Absorbance (à 195 nm) : ≤ 1,00
Absorbance (à 210 nm) : ≤ 0,22
Absorbance (à 217 nm) : ≤ 0,10
Absorbance (à 225 nm) : ≤ 0,05
Absorbance (à 245 nm) : ≤ 0,001
Conforme aux exigences relatives à la « spectroscopie à usage spécifique » selon la section Réactifs de la Ph. Eur.
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C