Key Documents
1.00930
Supelco
Éther diéthylique
≥98% (GC), contains 2% ethanol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-467-2
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Éther diéthylique, for spectroscopy Uvasol®
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
587 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Puissance
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Contient
2% ethanol as stabilizer
Limite d'explosivité
36.5 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005% Peroxide
≤0.03% Water
Résidus d'évap.
≤0.0003%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
220 nm, ≥30%
235 nm, ≥55%
250 nm, ≥80%
270 nm, ≥90%
300 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Température de transition
flash point -40 °C
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.52
λ: 235 nm Amax: ≤0.26
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.