Key Documents
1.02950
Supelco
Diméthylsulfoxyde
for spectroscopy Uvasol®
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-664-3
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Puissance
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤0.0004%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
270 nm, ≥35%
280 nm, ≥50%
310 nm, ≥80%
330 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Absorption UV
λ: 270 nm Amax: ≤0.46
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 310 nm Amax: ≤0.10
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.013
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Caractéristiques
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Evaporation residue: ≤ 0.0004 %
Water: ≤ 0.05 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 310 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 330 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 97 %
Absorbance (at 270 nm): ≤ 0.46
Absorbance (at 280 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 310 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 330 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 350 nm): ≤ 0.013
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1