32293
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, suitable for GC/MS, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Produits recommandés
Nom du produit
Hexane, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
GC/MS: suitable
Impuretés
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
CCCCCC
Adéquation
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
The article number 32293-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32293-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32293-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32293-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32293-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32293-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup