Key Documents
1.00965
Supelco
Tétrachloroéthylène
for spectroscopy Uvasol®
Synonyme(s) :
Tétrachloroéthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
204-825-9
Nomenclature NACRES :
NA.03
Pression de vapeur
19 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤20 ppm Hydrocarbons (related to squalane/squalene(3050-2900 cm-1))
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
290 nm, ≥20%
295 nm, ≥65%
300 nm, ≥80%
305 nm, ≥85%
Point d'ébullition
121 °C/1013 hPa
Pf
-22 °C
Solubilité
0.16 g/L
Densité
1.62 g/cm3 at 20 °C
Absorption UV
λ: 290 nm Amax: ≤0.70
λ: 295 nm Amax: ≤0.19
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 305 nm Amax: ≤0.07
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Clé InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pour obtenir des résultats analytiques précis en spectroscopie UV/VIS et infrarouge, il est essentiel de préparer les échantillons avec des solvants de haute pureté. La gamme de solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> est spécialement conçue pour la spectroscopie et les autres applications nécessitant des solvants de la plus haute pureté spectrale. Le procédé de purification assure une plus grande sécurité applicative. Il permet également d'éviter les erreurs d'interprétation dues à la présence de traces de contamination émettant dans l'UV, dans l'IR et en fluorescence. Les solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> permettent d'obtenir la meilleure transmittance UV. Toutes les spécifications indiquent la transmittance minimale pour 5 longueurs d'onde types.
Application
  • Trichloroethylene, tetrachloroethylene and carbon tetrachloride in an urban atmosphere: mixing ratios and temporal patterns.: This study investigates the atmospheric concentrations of tetrachloroethylene and related compounds, highlighting their temporal patterns and implications for environmental monitoring and regulatory frameworks (de Blas et al., 2013).
  • Preparation of gas cylinder standards for the measurement of trace levels of benzene and tetrachloroethylene.: This article discusses the preparation of gas cylinder standards for accurate measurement of trace levels of tetrachloroethylene, which is crucial for environmental and industrial monitoring (Schmidt et al., 1983).
  • Application of a monolithic silica capillary adsorbent for the preconcentration of airborne trichloroethylene and tetrachloroethylene.: This paper presents a novel method using monolithic silica capillary adsorbents for the preconcentration and subsequent analysis of airborne tetrachloroethylene, enhancing detection capabilities in environmental monitoring (Chang et al., 2006).
  • Trace determination of tetrachloroethylene in natural waters by direct aqueous injection high-pressure liquid chromatography.: This research provides a method for the trace determination of tetrachloroethylene in natural waters using high-pressure liquid chromatography, crucial for monitoring water quality and assessing environmental impact (Kummert et al., 1978).
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1