Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
1.04368
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Hexane, n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
n-Hexane, EMPLURA®
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥95% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Puissance
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.005% Free acid (as acetic acid)
≤0.02% Water
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosité cinématique
0.50 cSt(20 °C)
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Température de transition
flash point -22 °C
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 95,0 %
Identité (IR) : conforme
Acide libre (exprimé en acide acétique) : ≤ 0,005 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,6590 - 0,6620
Substances facilement carbonisables : conforme
Eau : ≤ 0,02 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.