Key Documents
731560
Sigma-Aldrich
3-Iodooxetane
95%
Synonyme(s) :
1,3-Epoxy-2-iodopropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5IO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Disponibilité
not available in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.563
Densité
2.090 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F
Point d'éclair (°C)
65.6 °C