377198
1-Iodoadamantane
98%
Synonyme(s) :
1-Adamantyl iodide, 1-Iodotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Adamantyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
75-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES
IC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15I/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Clé InChI
PXVOATXCSSPUEM-CHIWXEEVSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable