Key Documents
D125806
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyléthylamine
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
N-Éthyldiisopropylamine, DIPEA, « Base de Hüning », Éthyldiisopropylamine
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
31 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Pf
<−50 °C (lit.)
Densité
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Clé InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La N,N-diisopropyléthylamine, également appelée base de Hünig, est une amine à encombrement stérique. Il s′agit d′une base non nucléophilique couramment employée pour les réactions de substitution. Elle se comporte comme activateur des complexes d′iridium chiraux à ligands N, P, qui peuvent être utilisés lors de l′hydrogénation de nitriles α, β-insaturés. L′influence d′un changement de concentration de la N,N-diisopropyléthylamine sur la synthèse de l′olvanil en présence de lipase comme catalyseur a été étudiée.
Application
La N,N- diisopropyléthylamine peut être utilisée dans la synthèse de peptides mannosylés de l′ovalbumine.
Capteur de protons utilisé dans le couplage des peptides, l′énolboration, l′alkoxycarbonylation de phosphates d′allyle et d′acétates catalysée au Pd(0) et comme catalyseur dans la synthèse de vinylsulfone.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.1 °F
Point d'éclair (°C)
9.5 °C
Les clients ont également consulté
The Journal of Organic Chemistry, 59, 695-695 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1538-1538 (1993)
Asymmetric Hydrogenation of α,β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126(33), 8812-8815 (2014)
Synthetic Communications, 23, 3073-3073 (1993)