Principaux documents
722456
Sigma-Aldrich
4-Bromotetrahydropyran
Synonyme(s) :
4-Bromooxacyclohexane, 4-Bromotetrahydro-2H-pyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497
Densité
1.467 g/cm3 at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES 
BrC1CCOCC1
InChI
1S/C5H9BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
IVBVKTPDEWDNRW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Nickel-catalyzed alkyl-alkyl Suzuki coupling reactions with boron reagents
  • Preparation of a selective small-molecule melanocortin-4 receptor agonist with efficacy in a pilot study of sexual dysfunction in humans
  • Preparation of aliphatic hydrocarbons via nickel-catalyzed Suzuki cross-coupling with alkylboranes
  • Preparation of anthranilic acids as antibacterial agents with human serum albumin binding affinity
  • Preparation of antiatherogenic antioxidant di-tert-butyldihydrobenzofuranols via Grignard reactions with di-tert-butyl(hydroxy)benzaldehyde derivatives
  • Synthesis of gephyrotoxin via the Schmidt reaction
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
160.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71.1 °C - closed cup