Key Documents
756962
Sigma-Aldrich
3-Bromooxetane
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484
Densité
1.651 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrC1COC1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F
Point d'éclair (°C)
42 °C