Principaux documents
541575
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N6O ·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
220 °C (lit.)
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Cl[H].Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H
Clé InChI
XZHMPUJCSYVIQL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride may be used in the synthesis of 6-bromomethyl-pteridine-2,4-diamine.
Reactant involved in the synthesis of prodrugs
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Genbin Shi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(1), 47-57 (2011-12-16)
6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin pyrophosphokinase (HPPK), a key enzyme in the folate biosynthetic pathway, catalyzes the pyrophosphoryl transfer from ATP to 6-hydroxymethyl-7,8-dihydropterin. The enzyme is essential for microorganisms, is absent from humans, and is not the target for any existing antibiotics. Therefore, HPPK