Principaux documents
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate salt
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8N6 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable