SML0594
CGP 55845 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-3-[[(1S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino-2-hydro xypropyl](phenylmethyl)phosphinic acid hydrochloride, CGP 55845A, CGP55845
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C18H22Cl2NO3P/c1-13(15-7-8-17(19)18(20)9-15)21-10-16(22)12-25(23,24)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-9,13,16,21-22H,10-12H2,1H3,(H,23,24)/t13-,16-/m0/s1
Clé InChI
ZODSPDOOCZZEIM-BBRMVZONSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience