N3386
D-(+)-Neopterin
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
D-erythro-Neopterin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(O)c2nc(cnc2n1)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
Clé InChI
BMQYVXCPAOLZOK-XINAWCOVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable