Principaux documents
M9511
Sigma-Aldrich
Minocycline hydrochloride
powder, antibiotic
Synonyme(s) :
Minomycin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H27N3O7 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Minocycline hydrochloride, powder
Forme
powder
Niveau de qualité
Spectre d'activité de l'antibiotique
mycobacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Auteur
Teva
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
Clé InChI
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N
Description générale
La minocycline, une tétracycline semi-synthétique de deuxième génération, appartient à la classe des antibiotiques tétracyclines et est utilisée pour la prise en charge et le traitement d'affections infectieuses et non infectieuses. Outre son efficacité contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif, elle possède également des propriétés antioxydantes, anti-apoptotiques, immunomodulatrices et neuroprotectrices. Les tétracyclines, notamment la minocycline, agissent en se liant à la sous-unité ribosomique 30S, empêchant ainsi l'ARNt chargé de fournir les acides aminés nécessaires à l'élongation de la chaîne protéique et à la formation des protéines cellulaires. Cette perturbation exerce un effet bactériostatique sur les cellules procaryotes, ce qui inhibe leur capacité de croissance ou de réplication. Grâce à leur solubilité lipidique, les tétracyclines peuvent traverser les barrières hydrophobes telles que les membranes biologiques. Parmi les tétracyclines, la minocycline plus lipophile que la doxycycline, atteint des concentrations plus élevées dans le système nerveux central (SNC) et la peau.[1]
Structure chimique : tétracycline
Application
Le chlorhydrate de minocycline a été utilisé :
  • Pour préparer des nanoliposomes afin de vérifier leur effet sur des macrophages[2].
  • Pour inhiber la neuro-inflammation[3] et les douleurs neuropathiques[4].
  • Pour traiter des gliomes dans des cellules gliomales GL261 murines.[5]
Actions biochimiques/physiologiques
La minocycline est un antibiotique à large spectre à fonction bactériostatique.[2][5] Elle a des propriétés anti-inflammatoires.[2][3] Elle inhibe la sécrétion, par les macrophages, du facteur de nécrose tumorale (TNF-α), une cytokine inflammatoire, laquelle sécrétion est médiée par les lipopolysaccharides. La minocycline provoque une inhibition, proportionnelle à la dose administrée, de la prolifération des macrophages.[2] Elle inhibe la neuro-inflammation dans la phase pré-plaque de la pathologie amyloïde du type maladie d′Alzheimer, en inhibant des enzymes inflammatoires clés telles que l′oxyde nitrique synthase inductible (iNOS), la métalloprotéinase matricielle 9 (MMP-9) et la 5-lipoxygénase.[3] Elle inhibe la prolifération des cellules endothéliales et l′angiogénèse. La minocycline présente une activité anti-tumorale dans les gliomes via l′inhibition de la métalloprotéinase matricielle membranaire de type 1 (MT1-MMP).[5] La minocycline accroît la cognition et la différenciation neuronales[6]. Elle réduit efficacement les douleurs neuropathiques en augmentant les fonctions de la nociceptine/orphanine FQ.[4]
Caractéristiques et avantages
Ce composé a été développé par Teva. Pour consulter la liste des composés développés par les laboratoires pharmaceutiques et des médicaments homologués ou candidats, cliquez ici.
Conditionnement
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Minocycline
Nazarian S and Akhondi H
StatPearls [Internet] (2023)
Xuejiao Wang et al.
Journal of neuroimmunology, 334, 576994-576994 (2019-06-18)
Central nervous system (CNS) involvement is commonly seen in the patients with system lupus erythematosus (SLE). Mechanisms underlying CNS damage in SLE remain largely unknown. Accumulating evidence suggest that activation of microglia in CNS plays an important role in the
Minocycline hydrochloride nanoliposomes inhibit the production of TNF-alpha in LPS-stimulated macrophages
Liu D and Yang PS
International journal of nanomedicine, 7, 4769-4775 (2012)
L Silvia Munoz-Price et al.
The Lancet. Infectious diseases, 13(9), 785-796 (2013-08-24)
Klebsiella pneumoniae carbapenemases (KPCs) were originally identified in the USA in 1996. Since then, these versatile β-lactamases have spread internationally among Gram-negative bacteria, especially K pneumoniae, although their precise epidemiology is diverse across countries and regions. The mortality described among
Minocycline corrects early, pre-plaque neuroinflammation and inhibits BACE-1 in a transgenic model of Alzheimer's disease-like amyloid pathology
Ferretti MT, et al.
Journal of Neuroinflammation, 9(1), 62-62 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of the minocycline hydrochloride?
    1 answer
    1. The product is soluble in DMSO, water, and ethanol.
      Helpful?
  2. Which solvents are suitable for reconstituting item M9511, Minocycline hydrochloride?
    1 answer
    1. It can be dissolved in DMSO at a concentration of 7 mg/ml, in water at 50 mg/ml, as well as in methanol, and aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates.