409405
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
97%
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)-2-chlorotrisilane, 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, Tris(trimethylsilyl)chlorosilane, Tris(trimethylsilyl)silyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Application
Used for:
- Insertion into a P-P bond
- Diastereoselective aldol and cascade reactions
- Preparation of hypersilyl substituted monophosphines and diphosphines
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.