Principaux documents
637939
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
95%
Synonyme(s) :
2,4,6-Triisopropylbromobenzene, 2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
Clé InChI
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene can be used in the synthesis of 1-fluoro-2,4,6-triisopropylbenzene, a fluorine-substituted aromatic building block for agrochemical synthesis and pharmaceutical production. It can also be used in the synthesis of di-2,4,6-triisopropylphenyl diselenide via reaction with metallic selenium in the presence of tertiary-butyl lithium.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
"Stereoselective synthesis of (E)-1-iodo-1-selenoalkenes via hydroalumination?iodination of 1-alkynyl selenides"
Balado-Perez S, et al
Tetrahedron Letters, 46(29), 4883-4886 (2005)