Key Documents
226149
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.34
Numéro Beilstein :
2370068
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
reagent grade
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
Clé InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Application
This reagent was used to introduce a bulky tert-butyl dimethylsilyl group onto a cis-bis(alkenyl)oxirane facilitating a room temperature Cope rearrangement to a 2-CF3-4,5-dihydrooxepin.
Together with a thiolane promotes a rapid and efficient chalcogenide-Morita-Baylis-Hillman reaction.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chemistry Letters (Jpn), 33, 438-439 (2004)
Tetrahedron Letters, 47, 3553-3553 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2287-2287 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 625-625 (1993)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1280-1280 (1988)