64296
(Trimethylsilyl)methanesulfonate
≥97%
Synonyme(s) :
Methanesulfonic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl mesylate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
pb
103-104 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C4H12O3SSi/c1-8(5,6)7-9(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
BCHASIUOFGDRIO-UHFFFAOYSA-N
Application
- Reduction of esters to ethers using boron difluoride triflate etherate
- Elimination of C(8)-functional groups via regioselective dehydration
- Dealkylsilylation of alumazene derivatives
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup