Photométrie et réflectométrie
La photométrie mesure la lumière absorbée dans la gamme de lumière ultraviolette (UV), visible (VIS) et proche infrarouge (NIR). Cette mesure permet de déterminer la quantité d'un analyte présent dans une solution ou un liquide. Les photomètres utilisent une source lumineuse et des détecteurs particuliers, qui convertissent la lumière traversant une solution d'échantillon en un signal électrique proportionnel. Ces détecteurs peuvent être par exemple des photodiodes, des photorésistances ou des photomultiplicateurs. La photométrie s'appuie sur la loi de Beer-Lambert pour calculer des coefficients obtenus à partir d'une mesure de la transmittance. Une fonction d'étalonnage spécifique à chaque test permet d'établir une corrélation entre l'absorbance et la concentration en analyte, ce qui donne des résultats d'une grande exactitude.
Catégories à la une
Les instruments, accessoires, tests en kit prêts à l'emploi et logiciel Spectroquant® garantissent des résultats précis et rapides grâce à un système facile à utiliser, des solutions innovantes et une assurance qualité garantie du début à la fin.
Nos tests colorimétriques et titrimétriques en kits, avec leurs cartes de comparaison de couleurs, permettent de réaliser une analyse facile et précise pour les contrôles de l'aquaculture, des eaux de surface et des eaux industrielles.
Notre sélection de bandelettes MQuant® et Reflectoquant® comprend divers types de bandelettes pour des analyses rapides, précises et économiques, sur le terrain comme sur site.
Grâce aux papiers pH, kits et bandelettes de pH sans dégorgement MQuant® et Reflectoquant®, mesurer rapidement un pH n'a jamais été aussi simple.
Photométrie
La photométrie est une technique d'analyse quantitative couramment utilisée dans les laboratoires de recherche pour déterminer la quantité de composés organiques et inorganiques dans les solutions et autres liquides. Elle a également de vastes applications industrielles dans la détermination des contaminants dans les eaux usées et l'eau potable, l'analyse des nutriments dans les échantillons de sol, d'aliments et de boissons, ou l'identification de la composition des matériaux de construction pour n'en citer que quelques-unes.
Structure et fonctionnement d'un photomètre
Un photomètre comprend typiquement une source lumineuse, un monochromateur, un échantillon et un détecteur. La source lumineuse peut être une lampe tungstène-halogène (généralement la source de lumière utilisée pour les analyses dans le domaine visible) ou des LED. Pour les mesures dans le domaine UV-visible, il est possible d'utiliser une lampe au xénon. Le monochromateur filtre la lumière émise par la source lumineuse et ne laisse passer qu'une partie extrêmement étroite du spectre. La lumière traverse ensuite une cuve ou une cellule contenant l'échantillon. En fonction de la quantité d'analyte (ou d'un colorant dérivé de celui-ci) présente dans la solution d'échantillon, une partie de la lumière est absorbée par la solution, le reste étant transmis. La lumière transmise est dirigée vers les détecteurs, qui produisent un courant électrique proportionnel à l'intensité lumineuse.
Loi de Beer-Lambert
La loi de Beer-Lambert, également appelée loi de Beer, stipule que la quantité de lumière absorbée par un échantillon est directement proportionnelle à la concentration de l'analyte présent et à la longueur du trajet optique de la lumière à travers l'échantillon. Dans ce contexte, "échantillon" signifie soit l'analyte lui-même (mesure directe), soit un colorant dérivé de l'analyte (en cas d'utilisation de réactifs ou de kits). La relation est décrite par la formule :
A = elc |
où |
A = absorbance de l'échantillon |
Le spectrophotomètre mesure l'intensité de la lumière avant et après avoir traversé une solution, puis relie cette valeur à la transmittance (T) à l'aide de l'équation suivante : |
Transmittance (T) = It/Io |
It et Io sont respectivement l'intensité lumineuse après et avant passage au travers de la solution. La transmittance est liée à l'absorbance par l'équation : |
Absorbance (A) = −log(T) |
Réflectométrie
La réflectométrie, également appelée photométrie de réémission, est une technique analytique non destructive qui utilise la réflexion de la lumière par des surfaces et des interfaces pour mesurer des caractéristiques telles que l'intensité de la couleur, l'épaisseur de film et l'indice de réfraction.
Comme pour les autres photomètres, les principaux éléments d'un réflectomètre sont la source lumineuse, habituellement des LED de longue durée de vie et de longueur d'onde particulière, focalisées sur une surface de l'échantillon via un système de lentille, et des détecteurs qui mesurent la lumière réfléchie.
Les réflectomètres sont souvent conçus pour mesurer des caractéristiques physiques des surfaces, comme les changements de couleur d'une bandelette. Selon cette approche, un échantillon peut être placé sur une bandelette et sa valeur de réémission (REM) peut être comparée à celle de témoins et d'étalons correspondants. Comme en photométrie, la différence d'intensité entre la lumière émise et la lumière réfléchie permet de déterminer de manière quantitative la concentration d'analytes donnés.
Dans les applications industrielles, la réflectométrie sert couramment de méthode sensible et rapide pour la quantification d'un large éventail de paramètres organiques et inorganiques dans les échantillons d'eau, d'aliments, de boissons et environnementaux, ainsi que dans d'autres domaines d'utilisation, par exemple pour l'analyse de surface de matériaux de construction ou pour quantifier la coloration cutanée.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Table de conversion de la transmittance en absorbance pour accélérer les conversions. Ce tableau constitue un document de référence particulièrement pratique au laboratoire, en classe ou sur le terrain. Le tableau de transmittance proposé en ligne peut être téléchargé et partagé.
- Nous sommes un leader mondial de l'industrie des sciences de la vie et produisons des tests en kit pour mesurer de nombreux analytes. Water Online s'est entretenu avec nous au sujet des avancées réalisées dans le domaine de la mesure de la demande chimique en oxygène.
- Dosage exact pas à pas de l'ammonium dans les eaux usées par réflectométrie avec le réactif de Nessler ou du bleu d'indophénol en utilisant des bandelettes réactives et un système Reflectoquant®.
- Préparation d'une solution étalon pour l'analyse de la DCO/des chlorures
- Méthode pas à pas décrivant le dosage réflectométrique des taux de nitrates dans divers légumes après réduction en nitrites et détection avec le réactif de Griess à l'aide de bandelettes réactives et d'un système Reflectoquant®.
- Afficher tout (48)
Protocoles apparentés
- Préparation d'une solution étalon pour l'analyse du peroxyde d'hydrogène
- Dosage photométrique au Chromazurol S après minéralisation en milieu acide ; décomposition DIN
- Dosage photométrique au Chromazurol S après minéralisation en milieu acide
- Dosage photométrique au Chromazurol S après fusion
- Méthode pas à pas décrivant le dosage photométrique des ions ammonium dans les effluents avec un spectrophotomètre et des tests en kit Spectroquant®.
- Afficher tout (85)
Trouver d'autres articles et protocoles
Webinaires apparentés
Participez à notre webinaire le 15 juin pour découvrir comment analyser rapidement les paramètres d'un désinfectant chimique pour garantir la sécurité de votre ligne de production après désinfection, ainsi que les différentes méthodes disponibles.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse custserv@sial.com