MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse : étalon d'assurance qualité analytique pour la DCO/les chlorures
Méthode d'analyse : étalon d'assurance qualité analytique pour la DCO/les chlorures
Réactifs :
Réf. 102400, Hydrogénophtalate de potassium pour l'analyse, étalon volumétrique
Réf. 106406, Chlorure de sodium Suprapur®
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation d'une solution de dilution à base de chlorures :
Dissoudre 32,9 g de chlorure de sodium (exempt de matière organique, par exemple Suprapur®) dans une fiole jaugée de 1000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, puis compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. La solution-mère préparée selon ce mode opératoire a une concentration de 20 g/l de Cl-
Préparation d'une solution étalon de DCO :
Dissoudre 0,851 g d'hydrogénophtalate de potassium dans une fiole jaugée de 100 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, puis compléter jusqu'au trait de jauge avec la solution de dilution. La solution-mère préparée selon ce mode opératoire a une concentration de 10 000 mg/l de DCO et de 20 g/l de Cl-. D'autres concentrations peuvent être préparées à partir de cette solution étalon par dilution avec la solution de dilution.
Stabilité :
Lorsqu'elles sont conservées dans un endroit frais (réfrigérateur), la solution de dilution à 20 g/l de Cl- et la solution étalon à 10 000 mg/l de DCO / 20 g/l de Cl- sont stables pendant un mois. Lorsqu'elles sont conservées au frais (réfrigérateur) dans des conditions appropriées, les solutions diluées sont stables pendant une semaine à un mois environ, en fonction de leur concentration.