MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse de l'aluminium (total) dans les effluents
Méthode d'analyse de l'aluminium (total) dans les effluents
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, Photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, Photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, Colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, Cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, Cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, Cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 100594, Test de l'aluminium en tube Spectroquant®
Réf. 114825, Test de l'aluminium Spectroquant®
Réf. 100317, Acide chlorhydrique à 37 % pour l'analyse
Réf. 109137, Solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol/l
Réf. 109535, Bandelettes indicatrices de pH, indicateur universel pH 0-14
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation :
Dans un bécher en verre, verser 25 ml d'échantillon, 5 ml d'acide chlorhydrique à 37 % et 2,5 ml d'acide nitrique à 65 %, mélanger, puis faire bouillir pendant 1 heure. Couvrir le bécher avec un verre de montre durant l'opération. Dissoudre le résidu dans de l'eau pour l'analyse et transvaser le tout dans une fiole jaugée de 25 ml. Avant de compléter avec de l'eau pour l'analyse, vérifier le pH avec des bandelettes indicatrices de pH universelles pour pH 0-14. La plage de pH optimale est 3-10 ; si nécessaire, ajuster le pH avec de l'hydroxyde de sodium à 1 mol/l. Compléter ensuite jusqu'au trait de jauge et bien mélanger.
Analyse :
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Calcul :
Teneur en aluminium (total) en mg/l d'Al = résultat de l'analyse en mg/l d'Al