MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse de l'aluminium (total) dans la castine (pierre calcaire)
Méthode d'analyse de l'aluminium (total) dans la castine (pierre calcaire)
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, Photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, Photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, Colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, Cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, Cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, Cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 100594, Test de l'aluminium en tube Spectroquant®
Réf. 114825, Test de l'aluminium Spectroquant®
Réf. 100317, Acide chlorhydrique à 37 % pour l'analyse
Réf. 106495, Hydroxyde de sodium pour l'analyse
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation des échantillons :
Dans un creuset en nickel, mélanger environ 100 mg d'échantillon réduit en poudre avec 8 pastilles d'hydroxyde de sodium (1,5 g). Recouvrir le creuset et le chauffer avec un brûleur à gaz pendant 30 min jusqu'à ce que le mélange devienne légèrement rouge. Après refroidissement, dissoudre le contenu du creuset dans de l'eau. Pour ce faire, placer le creuset avec son couvercle dans un bécher et chauffer le tout avec 30-50 ml d'eau pour l'analyse dans un bain-marie, jusqu'à dissolution de la masse fondue. L'utilisation d'ultrasons accélère la dissolution. Ajuster le pH de la solution à une valeur de 3-4 avec de l'acide chlorhydrique à 37 %, transvaser quantitativement la solution dans une fiole jaugée de 200 ml, compléter jusqu'au volume final avec de l'eau pour l'analyse et bien mélanger.
Analyse :
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Calcul :
Produits