MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieL'ammonium dans les effluents
L'ammonium dans les effluents
Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol
Deux scientifiques testant l'eau d'une rivière.
Introduction
L'ammonium est un paramètre essentiel de l'analyse de l'eau, car il peut avoir des effets indésirables sur les écosystèmes marins lorsqu'il est présent à des taux élevés. Un problème majeur causé par l'ammonium est l'eutrophisation, c'est-à-dire une croissance excessive des plantes et des algues1. Il est donc crucial de déterminer le taux d'ammonium des effluents pour préserver les environnements aquatiques. Dans cette note d'application, nous décrivons la quantification de l'ammonium dans les effluents à l'aide du système photométrique Spectroquant® et de tests de l'ammonium en kit.
Méthode expérimentale
L'azote ammoniacal (NH4-N) se présente en partie sous forme d'ions ammonium et en partie sous forme d'ammoniac. Les deux formes co-existent selon un équilibre dépendant du pH. En solution fortement alcaline, l'azote ammoniacal se trouve quasiment exclusivement sous forme d'ammoniac, qui réagit avec les ions hypochlorite pour former de la monochloramine. Cette dernière réagit à son tour avec un phénol substitué pour donner un dérivé d'indophénol de couleur bleue, dosé par photométrie. Du fait de la coloration jaune intrinsèque du blanc réactif, la solution de mesure est de couleur jaune-vert à vert.
Cette méthode est analogue aux méthodes EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 et DIN 38406-5.
Réactifs, instruments et matériel
Tests en kit
Pour cette analyse, il est nécessaire d'utiliser l'un des tests en kit suivants :
  • Méthode avec le test de l'ammonium en tube : photométrique, 0,010-2,000 mg/l de NH4-N, 0,01-2,58 mg/l de NH4+, Spectroquant® (1.14739)
  • Méthode avec le test de l'ammonium en tube : photométrique, 0,20-8,00 mg/l de NH4-N, 0,26-10,30 mg/l de NH4+, Spectroquant® (1.14558)
  • Méthode avec le test de l'ammonium en tube : photométrique, 0,5-16,0 mg/l de NH4-N, 0,6-20,6 mg/l de NH4+, Spectroquant® (1.14544)*
  • Méthode avec le test de l'ammonium en tube : photométrique, 4,0-80,0 mg/l de NH4-N, 5,2-103,0 mg/l de NH4+, Spectroquant® (1.14559)
  • Méthode avec le test de l'ammonium : photométrique, 0,010-3,00 mg/l de NH4-N, 0,013-3,86 mg/l de NH4+, Spectroquant® (1.14752)
  • Méthode avec le test de l'ammonium : photométrique, 2,0-150 mg/l de NH4-N, 2,6-193 mg/l de NH4+, Spectroquant® (1.00683)
* Non compatible avec le Move 100.
Instruments
Pour cette analyse, il est nécessaire d'utiliser l'un des appareils suivants :
  • Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 (1.73016)
  • Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 (1.73017)
  • Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 (1.73018)
  • Photomètre Spectroquant® NOVA 60A (1.09752)**
  • Colorimètre Spectroquant® Move 100 (1.73632)
** Cette analyse s'applique au Nova 60A et à tous les instruments similaires qui l'ont précédé (Nova 30 et Nova 60).
Produits
  • Cuvettes rectangulaires de 10 mm (1.14946) et/ou
  • Cuvettes rectangulaires de 20 mm (1.14947) et/ou
  • Cuvettes rectangulaires de 50 mm (1.14944)
Préparation des échantillons
Filtrer les échantillons troubles avant de commencer le dosage.
Analyse
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Calcul
Teneur en ammonium en mg/l de NH4-N = résultat de l'analyse en mg/l de NH4-N
Produits
Loading
Références bibliographiques
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002