Gélose trypto-caséine-soja
La gélose trypto-caséine-soja (TSA), également connue sous le nom de gélose trypticase soja, gélose tryptone-soja ou gélose CASO (peptones de caséine et de farine de soja) est un milieu utilisé dans les procédures qualitatives pour isoler et cultiver les micro-organismes exigeants et non exigeants. En raison de sa capacité à favoriser la croissance d'un large éventail de bactéries et de champignons, ce milieu nutritif est couramment utilisé pour tester la stérilité afin de détecter la contamination d'installations. De plus, il offre l'avantage d'un système de détection sur site pour la surveillance microbiologique. Les géloses trypto-caséine-soja inclinées sont utilisées pour cultiver, préserver et transporter les cultures bactériennes. Ce milieu contient des peptones de caséine et de soja, qui fournissent les composés azotés essentiels (acides aminés et peptides) nécessaires à la croissance bactérienne. L'aspect de ce milieu est clair et jaunâtre, avec un pH compris entre 7,1 et 7,5.
- TSA pour le dénombrement des germes aérobies dans l'air
- TSA pour l'isolement et la culture de micro-organismes
- Cassettes Milliflex®
- Gélose trypto-caséine-soja halal NutriSelect® prime avec lécithine et polysorbate 80
- Gélose contact trypto-caséine-soja IsoBag®
- Bandelettes de gélose TC (Total Count)
- Géloses contact DC (Disinfection Control)
Produits
TSA pour le dénombrement des germes aérobies dans l'air
La gélose trypto-caséine-soja est utilisée pour la culture et la séparation d'un large éventail de bactéries, de levures et de moisissures. Elle est également utilisée pour dénombrer les germes aérobies totaux dans l'air, à l'aide de techniques de surveillance active ou passive de l'air, ainsi que pour détecter des traces de contamination par le personnel dans les isolateurs et les salles propres.
Gélose contact trypto-caséine-soja ICRplus (Isolator & Clean Room)
La gélose contact trypto-caséine-soja ICRplus, accompagnée d'une plaque prête à l'emploi γ-irradiée, d'une gélose contact trypto-caséine-soja, d'une plaque stérile prête à l'emploi supplémentée en lécithine et polysorbate (Tween®) 80 pour neutraliser les substances inhibitrices issues du nettoyage, sont utilisées pour déterminer le nombre total de germes aérobies sur des surfaces sèches et décontaminées, ainsi que SUR le personnel dans les zones non critiques.
La boîte de sédimentation trypto-caséine-soja, boîte stérile prête à l'emploi contenant de la lécithine, du Tween®, de l'histidine et de la cystéine, est utilisée pour évaluer le dénombrement des germes aérobies totaux dans les échantillons contenant des conservateurs ou pour tester l'efficacité des désinfectants.
TSA pour l'isolement et la culture de micro-organismes
La gélose trypto-caséine-soja GranuCult®, disponible sous forme de granules de milieu (milieu de culture déshydraté), convient à la culture et à l'isolement d'une gamme variée de micro-organismes présents dans divers matériaux. En outre, elle est utilisée dans l'industrie pharmaceutique à des fins de contrôle qualité.
La gélose trypto-caséine-soja, Vegitone, est un milieu d'usage général non stérile, exempt de toute matière d'origine animale (la peptone de caséine est remplacée par une peptone végétale) et est indispensable à la culture d'une gamme variée de micro-organismes.
La gélose trypto-caséine-soja NutriSelect® Plus est un milieu en poudre utilisé dans l'industrie et la recherche. Elle est couramment utilisée pour cultiver et isoler des micro-organismes exigeants ou non exigeants à partir de prises d'essai. Ce milieu convient à la culture de la microflore aérobie et anaérobie.
La gélose trypto-caséine-soja NutriSelect® prime, certifiée halal et utilisable dans les procédés certifiés halal et casher, est couramment utilisée pour détecter et isoler les micro-organismes exigeants ou non exigeants à partir de prises d'essai. Ce milieu convient à la culture de la microflore aérobie et anaérobie.
La gélose trypto-caséine-soja avec LTHTh (lécithine, Tween® 80, histidine et thiosulfate de sodium), milieu microbien complexe, riche en nutriments et sans inhibiteurs, est utilisée pour la culture et l'isolement des bactéries exigeantes, des levures et des moisissures. Le Tween® 80, la lécithine, l'histidine et le thiosulfate de sodium neutralisent les substances inhibitrices issues du nettoyage, de la désinfection ou des conservateurs.
Cassettes Milliflex®
Les cassettes Milliflex®, pré-remplies de gélose trypto-caséine-soja, de polysorbate 80 et de lécithine, sont des milieux à base d'agar prêts à l'emploi (boîtes pré-remplies de gélose) conçus pour être utilisés avec le système Milliflex® ou Milliflex Oasis®. Elles sont employées dans les tests de biocharge et l'analyse microbiologique en général pour évaluer l'efficacité des procédures de décontamination des contenants, de l'équipement et des surfaces, ainsi que des produits cosmétiques miscibles à l'eau.
Gélose trypto-caséine-soja halal NutriSelect® prime avec lécithine et polysorbate 80
La gélose trypto-caséine-soja NutriSelect® prime, certifiée halal et contenant de la lécithine et du polysorbate 80, est utilisée pour le dénombrement et la détection des micro-organismes aérobies mésophiles présents dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les produits contenant des conservateurs. En outre, elle est utilisée pour évaluer l'efficacité des procédures de décontamination des contenants, de l'équipement et des zones de travail. Elle peut être utilisée dans des procédés certifiés halal et casher.
Gélose contact trypto-caséine-soja IsoBag®
La gélose trypto-caséine-soja avec lécithine et Tween® IsoBag® est un DPTE-BetaBag® stérile en polyuréthane, conçu pour le transfert rapide et pratique des milieux de culture. Elle est utilisée pour la surveillance des surfaces à l'intérieur des isolateurs et des systèmes de barrière à accès restreint (RABS).
Bandelettes de gélose TC (Total Count)
Les bandelettes de gélose sont des milieux de culture prêts à l'emploi, conditionnés sur un film-support souple, conçus pour la surveillance de l'air ambiant et des gaz comprimés à l'aide des préleveurs d'air RCS®.
Géloses contact DC (Disinfection Control)
Les géloses contact Envirocheck™ DC se composent de languettes souples revêtues de gélose trypto-caséine-soja, permettant une évaluation semi-quantitative des micro-organismes sur des surfaces et dans des liquides, afin d'évaluer l'efficacité de la désinfection. La lame A est recouverte de gélose CASO pour l'évaluation du nombre total de germes viables (aérobies). La lame B est recouverte de gélose CASO contenant du polysorbate 80, du thiosulfate de sodium, de la lécithine et de l'histidine pour permettre la croissance de bactéries qui peuvent être temporairement inhibées par la décontamination ou la désinfection, mais qui restent viables.