Principaux documents
1.46001
Millipore
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Gélose CASO, Gélose tryptone-soja, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja, TSA
20 EA
86,00 $
120 EA
520,00 $
86,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
20 EA
86,00 $
120 EA
520,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
86,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
Conditions de stockage
protect from light
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
Couleur
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose trypticase soja – ICR en boîte de sédimentation de 90 mm est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les isolateurs et salles propres. Ce milieu facilite la croissance des micro-organismes non exigeants à modérément exigeants. La formulation du milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja contient une combinaison de peptones de caséine et de soja qui fournit de l′azote organique, en particulier des acides aminés et des peptides à chaîne longue. Le chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique, et le milieu est supplémenté en pyruvate pour neutraliser les éventuels résidus de peroxyde d'hydrogène résultant de la décontamination des isolateurs.
Application
La gélose trypticase soja (TSA, ou gélose à l′hydrolysat de caséine et de soja) est un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Ce milieu est employé dans le contrôle environnemental pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les isolateurs et salles propres.
Remarque sur l'analyse
La gélose trypticase soja - ICR en boîte de sédimentation est une boîte non verrouillable qui ne doit être utilisée que pour les incubations aérobies.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenu apparenté
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms