146756
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
IsoBag®, Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, 190 mm alpha-port ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle, TSA, Soybean Casein Digest Agar
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
rapid transfer port
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Conditionnement
pkg of 80 plates
Fabricant/nom de marque
IsoBag®
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator