1.46050
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
Tween®, Lecithin, ICR Settle plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
TSA, Gélose trypto-caséine soja, GTS
90,40 $
About This Item
90,40 $
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Settle plate
Composition
Lecithin
Tween®
Conditionnement
pack of 20-120 plates
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenu apparenté
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms