Principaux documents
1.46002
Millipore
Boîte de sédimentation avec gélose trypticase soja
Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, Plate for Long incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi, Gélose CASO, gélose de soja-caséine hydrolysée, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Plate for Long incubation
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose trypticase soja + LTHTh en boîtes de sédimentation de 90 mm d′un volume de remplissage de 30 ml pour incubation longue est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les environnements contrôlés.
Le milieu TSA est utilisé pour cultiver et isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation contient une combinaison de caséine et de peptones de soja qui fournit l′azote organique, en particulier sous forme d′acides aminés et de peptides à chaîne longue. Le chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique. Le milieu est additionné de neutralisants pour inactiver d′éventuels résidus de désinfectants, à savoir la lécithine, le polysorbate (Tween®) 80 et l′histidine et le thiosulfate de sodium, pour inactiver les résidus de désinfectant.
Application
La gélose de trypticase soja + LTHTh - en boîtes de sédimentation de 90 mm est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux par échantillonnage actif ou passif de l′air, ainsi que pour les empreintes digitales du personnel dans les environnements contrôlés.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Settle plates for isolators and critical cleanrooms