Documents
1.46231
Millipore
Gélose tryptone-soja
Sodium Thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose tryptone-soja - Géloses contact prêtes à l'emploi, Gélose de CASO, Gélose tryptone-soja, Gélose tryptone-soja avec neutralisant, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja avec lécithine, Tween, histidine et thiosulfate, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41106231
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
Conditionnement
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Conditions de stockage
protect from light (Keep tightly closed and dry)
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
Couleur
clear light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose contact tryptone-soja avec LTHTh - ICR est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches, ainsi que sur le personnel dans les isolateurs et salles propres. Il s'agit d'un milieu complexe permettant de cultiver et d'isoler un large éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation du milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja contient une combinaison de peptones de caséine et de soja qui fournit de l′azote organique, en particulier des acides aminés et des peptides à chaîne longue. Du chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique, et le milieu est supplémenté en pyruvate pour neutraliser efficacement les résidus de peroxyde d'hydrogène. La lécithine, le polysorbate 80 (Tween®), l'histidine et le thiosulfate de sodium sont des neutralisants qui servent à neutraliser les agents actifs contenant des désinfectants du type alcool (alcool isopropylique ou éthanol à 70 %), aldéhyde, chlorites, dichloro-isocyanurate, glucoprotamine, acide peracétique, phénols, biguanides et composés du type ammonium quaternaire.
Application
La gélose trypticase soja (TSA, ou gélose à l′hydrolysat de caséine et de soja) est un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Ce milieu est employé dans le contrôle environnemental pour le dénombrement des germes aérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+