Principaux documents
V900830
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothréitol
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1719757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
98%
Pf
41-44 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qingfang Li et al.
Frontiers in oncology, 9, 1489-1489 (2020-01-31)
Objective: Extranodal natural killer /T-cell lymphoma (ENKTL) is an aggressive and unusual subtype of non-Hodgkin lymphoma (NHL) that it is related with the Epstein-Barr virus (EBV). CSF is considered as an ideal source of high-concenrtation disease-related proteins. We aimed at
A A Vorster et al.
Clinical genetics, 87(5), 492-495 (2014-04-29)
Spondyloepimetaphyseal dysplasia with joint laxity (SEMD-JL), type 1 is an autosomal recessive disorder which has been identified in more than 30 affected children in the Afrikaans-speaking community of South Africa. Sequencing of B3GALT6 revealed a specific mutation, c.235A > G, in homozygous
Mojtaba Abdul Roda et al.
PloS one, 9(5), e97594-e97594 (2014-05-20)
A novel neutrophil chemoattractant derived from collagen, proline-glycine-proline (PGP), has been recently characterized in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This peptide is derived via the proteolytic activity of matrix metalloproteases (MMP's)-8/9 and PE, enzymes produced by neutrophils and present in
Jian Wang et al.
PloS one, 9(5), e97121-e97121 (2014-05-14)
Lantibiotics are ribosomally-synthesized and posttranslationally modified peptides with potent antimicrobial activities. Discovery of novel lantibiotics has been greatly accelerated with the soaring release of genomic information of microorganisms. As a unique class II lantibiotic, bovicin HJ50 is produced by Streptococcus
Moshe Ben-David et al.
Journal of molecular biology, 427(6 Pt B), 1359-1374 (2015-02-04)
Despite the abundance of membrane-associated enzymes, the mechanism by which membrane binding stabilizes these enzymes and stimulates their catalysis remains largely unknown. Serum paraoxonase-1 (PON1) is a lipophilic lactonase whose stability and enzymatic activity are dramatically stimulated when associated with
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf