MilliporeSigma
Passer à
DTT-RO
Roche
DTT
crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Synonyme(s) :
DL-Dithiothréitol, 1,4-dithiothréitol, dithiothréitol, 1,4-, réactif de Cleland, thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
2 g
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
107,00 $
10 g
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
303,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
673,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
NACRES:
NA.54
107,00 $
Expédition prévue aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
1,4-Dithiothreitol
assay
97% (Ellman′s reagent)
form
crystalline powder
mol wt
Mr 154.3
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of 10 g (10708984001), pkg of 2 g (10197777001), pkg of 25 g (11583786001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
5.1 (20 °C)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Le 1,4-dithiothréitol est généralement connu sous le nom de "réactif de Cleland". Il protège les groupements thiol et réduit les ponts disulfure des peptides et des protéines. Il réduit les ponts disulfure en groupements sulfhydryle et est couramment utilisé dans l'étude des récepteurs pour déterminer l'importance fonctionnelle des ponts disulfure lors de l'occupation et du fonctionnement des récepteurs.[1] Il maintient également les monothiols à l'état totalement réduit.
Application
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Le 1,4-dithiothréitol est utilisé :
  • pour l′isolement, la purification et la caractérisation des protéines et enzymes[2]
  • pour la mesure des activités enzymatiques (réactivation des enzymes)
  • pour la détermination des groupes disulfures dans les protéines et enzymes
  • pour l′extraction d′ADN avant amplification[3]
Features and Benefits
Forme oxydée : <2,5 % (absorbance à 283 nm)
Preparation Note
Conditions de stockage (solution de travail) : Une solution de DTT en tampon Hepes, pH 7,75 est stable pendant une semaine entre 2 et 8 °C si le récipient est maintenu fermé hermétiquement et la solution est protégée de l′oxygène atmosphérique par une couche d′argon ou d′azote.
Other Notes
Énantiomères
Notre préparation de DTT est inactive du point de vue optique, c.-à-d., il s′agit de la forme D,L-DTT.
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
3860-OPD063243815
DTT crystalline powder, =97% (Ellman&#8242;s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT
DTT OmniPur&#174; Grade, &gt;= 99.4%, Used for reduction of protein disulfide linkages
Millipore
3860-OP
DTT
assay
97% (Ellman′s reagent)
assay
≥99.4%
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (RT)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
-
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
pH
5.1 (20 °C)
pH
-
pH
-
pH
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
1,4-Dithiothreitol
description
-
description
-
description
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2