MilliporeSigma
Passer à
43816
DL-Dithiothréitol solution
BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Synonyme(s) :
Réactif de Cleland, (±)-dithiothréitol, rac-dithiothréitol, dithiothréitol, (±)-thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol solution, DTT
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
61,90 $
50 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
179,00 $
250 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
814,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
61,90 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
~1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
2.7-5.0
density
1.04 g/mL at 20 °C
absorption
cut-off at 330 nm
suitability
in accordance for filter test, suitable for molecular biology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Le dithiothréitol (DTT), un agent protecteur des groupements thiol[1], est un excellent réactif pour éviter l'oxydation des groupements SH des protéines. Le DTT en solution est un agent réducteur de pont disulfure puissant et polyvalent.[2] Il réduit les liaisons disulfure en formant un cycle à six chaînons et en initiant un échange thiol-disulfure.
Application
Cette solution de DL-dithiothréitol a été utilisée :
  • dans le traitement d'explants intestinaux.
  • dans la préparation d'homogénats de cellules de branchies pour des dosages enzymatiques.
  • dans l'électrophorèse de protéines pour le western blotting.
  • pour l'activité transglutaminase.
  • dans un tampon pour échantillon en SDS-PAGE.
  • en western blotting, comme constituant d'un tampon de lyse pour le séquençage d'ARN de noyau isolé.
  • comme constituant d'un tampon d'extraction de protéines pour la lyse de cellules.
Biochem/physiol Actions
Le DL-dithiothréitol (DTT) est utilisé dans un protocole de rupture des liaisons chimiques qui permet de détacher les bactéries des biofilms. Il est capable de modifier la stabilité structurale du récepteur du GABA(B) (acide gamma-aminobutyrique) en rompant les ponts disulfure situés entre quatre résidus cystéine positionnés dans la structure du récepteur du GABA(B1(a)). Le dithiothréitol (DTT) est largement utilisé dans la synthèse de peptides synthétiques et les structures biochimiques de protéines thiolées. Il peut aussi être utilisé pour étudier divers aspects chimiques des protéines comme leur activité enzymatique ou leur repliement. Le DTT contrôle spécifiquement la réponse de l'échange thiol-disulfure pour réduire complètement les ponts disulfure sub-atomiques intra ou inter-moléculaires dans les biomolécules. Les thiols et le disulfure cyclique du DTT sont les produits de cette réaction.
Features and Benefits
  • Solution de DTT 1 M de qualité BioUltra, convenant à la biologie moléculaire.
  • Produit exempt de DNases, RNases, phosphatases et protéases.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
64656343815D0632
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
assay
-
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothréitol solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. After opening DTT ref 43816-50ML, is the product stable? Can it be reused?
    1 answer
    1. Yes, this product is stable until recommended retest date in original container. This product is a prepared solution of 1M DTT in water. In the original sealed container it is quite stable, with an assigned retest schedule of every 2 years. Assuming that the product is handled properly, the material is expected to be stable until at least the retest date reported on the lot specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How stable is this DTT solution ? it is known that DTT is unstable in solution and should be kept under inert atmosphere. How long can I keep it once open ?
    1 answer
    1. This product is a prepared solution of 1M DTT in water. In the original sealed container it is quite stable, with an assigned retest schedule of every 2 years. Assuming that the product is handled properly, the material is expected to be stable until at least the retest date reported on the lot specific Certificate of Analysis.