MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Documents
D9779
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothréitol
for molecular biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Synonyme(s) :
(±)-Dithiothréitol, rac-dithiothréitol, dithiothréitol, thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
1719757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Qualité
for molecular biology
Pureté
≥98% (HPLC)
≥99% (titration)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
41-44 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Adéquation
suitable for molecular biology
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Description générale
Le dithiothréitol (DTT) est un excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l'état réduit dans les protéines. Il initie la réaction d'échange thiol-disulfure pour réduire complètement les ponts disulfure intra ou inter-moléculaires dans les biomolécules. Le DTT cible spécifiquement le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, pour décomposer la matrice des gels utilisés dans l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide et l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE). Il est donc extrêmement efficace dans les tampons qui réduisent quantitativement les ponts disulfure. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Il est également 7x plus concentré que le bêta-mercaptoéthanol.
Application
Le DL-dithiothréitol est ajouté aux échantillons de protéines pour réduire les liaisons disulfure avant de déposer les échantillons sur le gel de western blotting ou de SDS-PAGE. Il a été utilisé dans une procédure d'hybridation in situ d'ARNm.
Il a été utilisé :
  • dans l'extraction de protéines dans une analyse de western blotting.
  • pour préparer un tampon de lyse pour des échantillons destinés à une analyse par spectroscopie de masse quantitative.
  • comme constituant d'un tampon kinase pour un essai immuno-enzymatique (ELISA).
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Actions biochimiques/physiologiques
Le dithiothréitol (DTT) est fréquemment utilisé dans les préparations biochimiques de protéines thiolées et la synthèse chimique de peptides. Le DTT est aussi employé dans les travaux de recherche en chimie des protéines portant sur le repliement des protéines et l'activité enzymatique.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé en biologie moléculaire.
  • Exempt de RNases, DNases, exonucléases et protéases.
  • Grande pureté (≥ 98 % par HPLC).
  • Absence de métaux lourds ≤ 5 ppm.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
A quantitative in situ hybridization protocol for formalin-fixed paraffin-embedded archival post-mortem human brain tissue.
Liu CQ et al.
Methods, 52, 359-359 (2010)
Proteomic Approach for Extracting Cytoplasmic Proteins from Streptococcus sanguinis using Mass Spectrometry
Fadi El-Rami, et al.
Journal of Molecular Biology (2017)
Benjamin Ziman et al.
STAR protocols, 2(1), 100274-100274 (2021-01-26)
In the planarian field, two techniques are mostly used for protein detection: immunohistochemistry (IHC) and western blotting. While IHC is great for visualizing the spatial distribution of proteins in whole organisms, it has limitations in antibody availability and issues related
Dan Su et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2019, 4982062-4982062 (2019-05-17)
The Janus kinases (JAKs) consist of four similar tyrosine kinases and function as key hubs in the signaling pathways that are implicated in both innate and adaptive immunity. Among the four members, JAK3 is probably the more attractive target for
Tommy Weiss-Sadan et al.
Theranostics, 9(20), 5731-5738 (2019-09-20)
Despite the common use of lipid-lowering medications, cardiovascular diseases continue to be a significant health concern. Atherosclerosis, one of the most frequent causes of cardiovascular morbidity, involves extensive inflammatory activity and remodeling of the vascular endothelium. This relentless inflammatory condition
Protocoles
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.