Documents
646563
Supelco
DL-Dithiothréitol solution
1 M in H2O
Synonyme(s) :
(±)-thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol solution, DTT
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
1719757
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1 M in H2O
Densité
1.04 g/mL at 20 °C
1.035 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Description générale
Le dithiothréitol est un agent réducteur efficace utilisé dans l'analyse des protéines. Le format du type ampoule scellée est pratique et facile à utiliser lors de la préparation d'échantillons pour l'électrophorèse ou d'autres applications ; il réduit également les déchets et évite la perte d'efficacité.
Le dithiothréitol (DTT) est employé dans les applications de protéomique pour maintenir les groupements sulfhydryle (-SH) à l'état réduit et pour réduire quantitativement les groupements disulfure (-S-S-). C'est aussi un réactif fréquemment ajouté aux tampons du fait de sa capacité à réduire l'état d'oxydation des échantillons de protéines et à préserver l'activité enzymatique. Le DTT s'oxyde et passe sous forme cyclique lors de la réduction d'autres disulfures en solution.
Application
Cette solution de DL-dithiothréitol a été utilisée :
  • dans une analyse par western blotting.
  • comme supplément dans un tampon de lyse pour étudier ses effets sur la lyse du sperme.
  • comme constituant d'un tampon d'homogénéisation froid et d'un tampon de lavage glacé pour isoler des noyaux à partir de tissus de rat congelés.
  • en électrophorèse sur du gel de polyacrylamide contenant du dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE), en chromatographie, et dans la modification de composés comprenant de la cystéine.
Caractéristiques et avantages
Faible toxicité et odeur réduite par rapport aux autres composés thiolés.
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Willem-Jan M Schellekens et al.
Critical care (London, England), 18(1), R28-R28 (2014-02-11)
Diaphragm weakness induced by prolonged mechanical ventilation may contribute to difficult weaning from the ventilator. Hypercapnia is an accepted side effect of low tidal volume mechanical ventilation, but the effects of hypercapnia on respiratory muscle function are largely unknown. The
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Calista K L Ng et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3163-3171 (2015-02-26)
mRNA decay is an essential and active process that allows cells to continuously adapt gene expression to internal and environmental cues. There are two mRNA degradation pathways: 3' to 5' and 5' to 3'. The DCPS protein is the scavenger
Maria de la Paz Celorio-Mancera et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 61, 34-45 (2015-05-03)
More than half of the proteome from mandibular glands in caterpillars is represented by chemosensory proteins. Based on sequence similarity, these proteins are putative transporters of ligands to gustatory receptors in sensory organs of insects. We sought to determine whether
Yukari Yamane-Sando et al.
MicrobiologyOpen, 3(2), 196-212 (2014-02-11)
Sphingolipids are a family of eukaryotic lipids biosynthesized from sphingoid long-chain bases (LCBs). Sphingolipids are an essential class of lipids, as their depletion results in cell death. However, acute LCB supplementation is also toxic; thus, proper cellular LCB levels should