29688-U
Colonne capillaire pour la GC SP®-2560
L × I.D. 200 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
5 640,00 $
About This Item
5 640,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.20 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
200 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
clinical
food and beverages
Type de colonne
capillary highly polar
Catégories apparentées
Description générale
Code USP : Cette colonne répond aux exigences de l'USP G5.
Phase :
- Non greffée
- Poly(biscyanopropylsiloxane)
- De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)