24022
Colonne capillaire SP®-2340 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
meets requirements for USP G5
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.20 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Type de colonne
capillary highly polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques