Principaux documents
CRM47885
Supelco
Mélange de 37 EMAG Supelco
Supelco 37 Component FAME Mix
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
1 PKG
134,00 $
134,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
134,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
134,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in dichloromethane (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
multi-component solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/IEC 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d'analyse.
Découvrez notre gamme complète de mélanges de matériaux de référence d'esters méthyliques d'acides gras (EMAG, ou FAME en anglais) en solution.
Application
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le Service technique pour obtenir de l′aide.
Autres remarques
Nous proposons divers accessoires de chromatographie, notamment des seringues analytiques
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    Methyl butyrate 400 μg/mL
    Methyl hexanoate 400 μg/mL
    Methyl octanoate 400 μg/mL
    Methyl decanoate 400 μg/mL
    Methyl undecanoate 200 μg/mL
    Methyl laurate 400 μg/mL
    Methyl tridecanoate 200 μg/mL
    Methyl myristate 400 μg/mL
    Methyl myristoleate 200 μg/mL
    Methyl pentadecanoate 200 μg/mL
    Methyl cis-10-pentadecenoate 200 μg/mL
    Methyl palmitate 600 μg/mL
    Methyl palmitoleate 200 μg/mL
    Methyl heptadecanoate 200 μg/mL
    cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl stearate 400 μg/mL
    trans-9-Elaidic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-9-Oleic acid methyl ester 400 μg/mL
    Methyl linolelaidate 200 μg/mL
    Methyl linoleate 200 μg/mL
    Methyl arachidate 400 μg/mL
    Methyl γ-linolenate 200 μg/mL
    Methyl cis-11-eicosenoate ≤ 200 μg/mL
    Methyl linolenate 200 μg/mL
    Methyl heneicosanoate 200 μg/mL
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl behenate 400 μg/mL
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl erucate 200 μg/mL
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl tricosanoate 200 μg/mL
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl lignocerate 400 μg/mL
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl nervonate 200 μg/mL
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Afficher tout (37)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ramesh Kumar Saini et al.
Frontiers in nutrition, 7, 578761-578761 (2020-11-27)
Precise information on the content and composition of nutritionally essential metabolites in food crops is a prerequisite for dietary recommendations and nutrient-dense food formulations. In the present study, the fatty acid profile of 21 Korean maize hybrids was analyzed by
Gunjan Singh et al.
3 Biotech, 8(10), 434-434 (2018-10-12)
This study investigated the potential of oleaginous yeast Rhodosporidium toruloides strain (ATCC20409) for the sustainable production of microbial lipids as biodiesel feedstock and other economically important fatty acids in comparison to algal or plant-based biodiesel. The strain exhibited high lipid
Helena M Amaro et al.
Marine drugs, 16(9) (2018-09-14)
The nutraceutical potential of microalgae boomed with the exploitation of new species and sustainable extraction systems of bioactive compounds. Thus, a laboratory-made continuous pressurized solvent extraction system (CPSE) was built to optimize the extraction of antioxidant compounds, such as carotenoids
Yan Qiao et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 88(1), 156-165 (2016-04-27)
The aim of this research was to compare meat quality characteristics of Cherry Valley (CV), Spent Layer (SL) and Crossbred (CB) ducks. Meat quality, proximate and fatty acid composition were measured in breast and thigh muscles from CV, SL and
Jechan Lee et al.
Bioresource technology, 241, 1178-1181 (2017-06-13)
To establish a green platform for biodiesel production, this study mainly investigates pseudo-catalytic (non-catalytic) transesterification of olive oil. To this end, biochar from agricultural waste (maize residue) and dimethyl carbonate (DMC) as an acyl acceptor were used for pseudo-catalytic transesterification
Articles
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
Protocoles
GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it acceptable to dry out CRM47885 and resuspend it in 1ml of hexane? Does this product require additional dilution before use? Is it ready for use in its current state?
    1 answer
    1. Typically, this product is utilized either at its original concentration or after being diluted to a different concentration, a determination made based on the customer's and application's specific requirements.
      Hexane is the preferred extraction solvent over methylene chloride, and customers may opt to switch to hexane. However, it's important to note that this substitution could result in the potential loss of the lower volatile end of the list of fatty acid methyl esters. The carbon range for free volatile fatty acids is C1-C7, although it may vary slightly due to the presence of the methyl ester versus the free carboxylic functional group.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review