23348-U
Colonne capillaire pour la GC SP®-2560
L × I.D. 75 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
Synonyme(s) :
GC column, biscyanopropyl siloxane
2 070,00 $
About This Item
2 070,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
321
df
0.14 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × D.I.
75 m × 0.18 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
clinical
food and beverages
Type de colonne
capillary highly polar
Catégories apparentées
Description générale
Code USP : Cette colonne répond aux exigences de l'USP G5.
Phase :
- Non greffée
- Poly(biscyanopropylsiloxane)
- De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
Application
Autres remarques
Les clients ont également consulté
Articles
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
Protocoles
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCActive Filters