23362-U is the product number while SP®-2560 Capillary GC is the type of column. This column is used for analyzing fatty acid methyl esters (FAME) using capillary gas liquid chromatography (GLC) as descripted in the "Description" section of the product page.
23362-U
Colonne capillaire pour la GC SP®-2560
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Synonyme(s) :
F.S. Cap. SP-2560 100 m 0,25 mm 0,20 um, cage de 5 pouces (12,5 cm)
3 020,00 $
About This Item
3 020,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.20 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
100 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
clinical
food and beverages
Type de colonne
capillary highly polar
Catégories apparentées
Description générale
Code USP : Cette colonne répond aux exigences de l'USP G5.
Phase :
- Non greffée
- Poly(biscyanopropylsiloxane)
- De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
Application
Autres remarques
Les clients ont également consulté
-
whats different between columns SP®-2560 Capillary GC Column and SP®-23362-U?