Principaux documents
18919-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mélange, C4-C24
certified reference material,  wt. % (varied)
100 MG
315,00 $
315,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
315,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
315,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Concentration
 wt. % (varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat (solventless)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Ce produit a été utilisé comme standard d′étalonnage pour déterminer la teneur en acides gras et leur distribution par GC/FID à partir de résidus de pressage de pépins de baies.[1]
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le Service technique pour obtenir de l′aide.
Autres remarques
Nous proposons divers accessoires de chromatographie, notamment des seringues analytiques
Analyte
Description
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    Methyl arachidate 4 wt. %
    Methyl arachidonate 2 wt. %
    Methyl behenate 4 wt. %
    Methyl butyrate 4 wt. %
    Methyl decanoate 4 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 2 wt. %
    Methyl dodecanoate 4 wt. %
    Methyl cis-11-eicosenoate 2 wt. %
    Methyl elaidate 2 wt. %
    Methyl heneicosanoate 2 wt. %
    Methyl heptadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-heptadecenoate 2 wt. %
    Methyl hexanoate 4 wt. %
    Methyl linoleate 2 wt. %
    Methyl linolelaidate 2 wt. %
    Methyl linolenate 2 wt. %
    Methyl γ-linolenate 2 wt. %
    Methyl myristate 4 wt. %
    Methyl myristoleate 2 wt. %
    Methyl octanoate 4 wt. %
    Methyl oleate 4 wt. %
    Methyl palmitate 6 wt. %
    Methyl palmitoleate 2 wt. %
    Methyl pentadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-pentadecenoate 2 wt. %
    Methyl stearate 4 wt. %
    Methyl tetracosanoate 4 wt. %
    Methyl cis-15-tetracosenoate 2 wt. %
    Methyl tricosanoate 2 wt. %
    Methyl tridecanoate 2 wt. %
    Methyl undecanoate 2 wt. %
    Afficher tout (37)
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Massimo De Marchi et al.
Journal of the science of food and agriculture, 98(1), 64-73 (2017-05-20)
The new European Regulation 1169/2011 concerning nutrition declaration of food products compels the addition of saturated fatty acids, whereas the declaration of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids remains voluntary. Therefore, the industry is interested in a more rapid, easy and
Kathryn Goozee et al.
Scientific reports, 7(1), 676-676 (2017-04-08)
Brain and blood fatty acids (FA) are altered in Alzheimer's disease and cognitively impaired individuals, however, FA alterations in the preclinical phase, prior to cognitive impairment have not been investigated previously. The current study therefore evaluated erythrocyte FA in cognitively
Tom F O'Callaghan et al.
Journal of dairy science, 100(8), 6053-6073 (2017-06-19)
The purpose of this study was to investigate the effects of pasture-based versus indoor total mixed ration (TMR) feeding systems on the chemical composition, quality characteristics, and sensory properties of full-fat Cheddar cheeses. Fifty-four multiparous and primiparous Friesian cows were
Xu Liu et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 33(12), 1957-1964 (2020-02-15)
The aim of this study was to compare overfeeding performance, fatty acid composition, blood chemistry, enzymes and genes expression overfed Xupu and Landes geese. Sixty male Xupu geese (80 d) and Landes geese (80 d) were selected. After a period
Capilla Mata-Pérez et al.
Frontiers in plant science, 6, 122-122 (2015-04-09)
Linolenic acid (Ln) released from chloroplast membrane galactolipids is a precursor of the phytohormone jasmonic acid (JA). The involvement of this hormone in different plant biological processes, such as responses to biotic stress conditions, has been extensively studied. However, the
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. In which solvent do I need to dissolve this product (18919-1 AMP) in order to use it in the HPLC device?
    1 answer
    1. Appropriate solvents for FAMEs include Dichloromethane, Chloroform, Hexane, and Toluene. Other prepared FAME mixes are in Dichloromethane and are tested by HPLC. To review sample Certificates of Analysis of these product, which includes Method Parameters, see the links below:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/Supelco/pdf/CSISO2015/CRM47801_XA17796V.PDF
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/Supelco/pdf/201812/CRM47885_XA23076V.PDF
      Helpful?
  4. What methyl esters are contained in Product No. 18919-1AMP F.A.M.E. Mix C8-C24?
    1 answer
    1. Product No. 18919-1AMP contains a neat mixture of C8, C10, C12, C14, C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3, C18:3, C20, C22, C24 methyl esters.
      Helpful?
  5. What is the dilution solvent used in F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates - analytical standard, Product 18919-1AMP?
    1 answer
    1. Product 18919-1AMP is a neat mixture of 37 FAMEs (Fatty Acid Methyl Esters); there is no solvent present.
      Helpful?
  6. Are there instructions on how to use F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates - analytical standard, Product 18919-1AMP?
    1 answer
    1. This product (18919-1AMP) is intended for use as an analytical standard.  Specific usage instructions can not be given because there is more than one correct way to use the product.  If you have a specific usage question, please contact Supelco Technical Service for details --> [email protected]
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the difference between the F.A.M.E. Products 18919-1AMP and 47885-U?
    1 answer
    1. Product 18919-1AMP, C4-C24 FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Mix, is a neat mixture of 37 FAMEs; it contains no solvent.  Product 47885-U contains the same 37 components, but they are diluted to 10 mg of total FAME per mL in methylene chloride.