The amount of resin in the tube is five grams. The packing is not measured by volume, though the tube itself is a 15 cc tube.
23906
Tube purificateur OMI®
OMI-2 Purifier Tube
Synonyme(s) :
TUBE INDICATEUR OMI®-2
Produits recommandés
Application(s)
PFAS testing
Catégories apparentées
Description générale
- Un portoir de tube qui est placé dans le système d′administration de gaz. L′utilisation du polycarbonate permet de voir à travers le portoir et favorise la sécurité.
- Un tube purificateur contenant une résine indicatrice, qui change de couleur (de noir à marron) lorsqu′elle est exposée à une quantité d′humidité ou d′oxygène dès 1 ppm). L′utilisation du verre permet de voir à travers le tube et évite la diffusion des contaminants de l′air ambiant dans le flux de gaz.
Les tubes purificateurs épuisés sont facilement remplacés. Il suffit de dévisser l′unité à l′extrémité du portoir de tube et de la remplacer par un nouveau tube purificateur. La construction du tube évite l′introduction d′air ambiant dans le nouveau tube lors de sont installation (des films en aluminium à chaque extrémité sont percés lorsque l′unité est vissée sur le portoir de tube pour terminer l′installation).
Remarque : Cet article nécessite un portoir réutilisable (vendu séparément).
Note de bas de page
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Contenu apparenté
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
-
How much purifier material is in the tube by mass and volume?
1 answer-
Helpful?
-
-
How to determine when the OMI® Purifier Tube -23906 is spent and needs to be changed? Also, what are the connections of the OMI® Purifier Tube -23906?
1 answer-
The rapid color change will indicate potential problems in the purification system. If the change is relatively rapid, the bulk purifier is spent, the carrier gas is contaminated, or there is a leak in the system somewhere upstream.
2. The OMI® Purifier Tube can be connected to 1/8" tubing. For 1/4" tubing, use 1/4" to 1/8" Swagelock® reducer (brass - Cat. No 2-1516, or stainless steel - Cat. No 2-1517).
Helpful?
-
-
Could you confirm if product number 23906 OMI® Purifier Tube should have a product number or SKU on the packaging? If not, how to ensure that it is the correct product?
1 answer-
The product number 23906 OMI® Purifier Tube does not have a product number on the aluminum foil bag due to the use of multiple products with this type of bag. To ensure that the correct product is received, customers are advised to open the aluminum bag to find the glass tube labeled OMI-2 23906. This is done to prevent damage during shipment and to avoid any reactions due to exposure to oxygen.
Helpful?
-
-
Hi, I was wondering if there is a maximum flow rate and pressure rating for the OMI® Purifier Tube filters/holders?
1 answer-
The operational line pressure must not exceed 150 psi. Flow should not exceed 300 mL/min for OMI-2.