Documents
28878-U
Supelco
Kit purificateur de gaz de la plaque de base SGT
carrier gas kit (includes SU861026 + SU861011)
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.54
Description générale
Les purificateurs SGT Super Clean sont des systèmes de purification individuels sans diffusion, verre/métal, pour nettoyer le support, le carburant et les autres gaz des systèmes de CG ou CG-SM. Ces purificateurs éliminent les hydrocarbures, l′oxygène (indicateur couleur) et l′humidité (indicateur couleur) pour atteindre une qualité supérieure à un gaz 6.0 (99.9999 %) à 2 L/min, indépendamment de la qualité initiale du gaz.
Informations légales
Super Clean is a trademark of Scientific Glass Technology B.V.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Contenu apparenté
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.